3-Mercapto-1-hexanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Mercaptohexan-1-ol
347560050 347560250
ACRO347560050EA 64.4 EUR InStock
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Mercapto-1-hexanol 98%
3-Mercapto-1-hexanol
Formule: C₆H₁₄OS
MW: 134,24 g/mol
Point d'ébullition: 45 °C (0.001 mmHg)
Densité: 0.97 g/cm³
Point d'éclair: >100 °C
Numéro MDL: MFCD00792515
Numéro CAS: 51755-83-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité