3-Nitrobenzamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A15481.09 A15481.18 A15481.30
A15481.09EA 34.7 EUR InStock
A15481.09 A15481.18 A15481.30
3-Nitrobenzamide ≥98%
3-Nitrobenzamide
Purity: 98% CAS No.: 645-09-0 Molecular Formula: C7H6N2O3 Formula Weight: 166.14 Melting Point: 140-143° Beilstein Reference: 777185
Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007984
Numéro CAS: 645-09-0
EINECS: 211-431-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité