3-Nitrobenzamide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO183441000EA 174 EUR InStock
ACRO183441000 ACRO183440250
3-Nitrobenzamide 98%
3-Nitrobenzamide
Formule: C₇H₆N₂O₃
MW: 166,14 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 140…144 °C
Numéro MDL: MFCD00007984
Numéro CAS: 645-09-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 144 °C
HPLC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité