3-Nitrothiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52152.03 H52152.06
H52152.03EA 55.6 EUR InStock
H52152.03 H52152.06
3-Nitrothiobenzamide ≥97%
3-Nitrothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 70102-34-0 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.20 MDL No.: MFCD09757586
Formule: C₇H₆N₂O₂S
MW: 182,2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09757586
Numéro CAS: 70102-34-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité