Chlorure de 3-phénylpropionyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO134381000EA 137 EUR InStock
ACRO134381000 ACRO134380250
Chlorure de 3-phénylpropionyle 98%
Chlorure de 3-phénylpropionyle
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 107 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 1,137 g/cm³
Point d'éclair: 108 °C
Numéro MDL: MFCD00000748
Numéro CAS: 645-45-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5245 to 1.5285 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité