Acide 4-aminométhylbenzoïque 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
232220250 232221000
ACRO232220250EA 49.2 EUR InStock
ACRO232220250 ACRO232221000
Acide 4-aminométhylbenzoïque 99%
4-(Aminomethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₉NO₂
Point de fusion: >300 °C
Point d'éclair: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00010203
Numéro CAS: 56-91-7
EINECS: 200-297-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité