Chlorure de N-acétylsulfanilyle 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Acetylsulphanilyl chloride
150721000 150725000 150720025
ACRO150721000EA 35.5 EUR InStock
ACRO150721000 ACRO150725000 ACRO150720025
Chlorure de N-acétylsulfanilyle 99%
Chlorure de N-acétylsulfanilyle
Formule: C₈H₈ClNO₃S
MW: 233,68 g/mol
Point d'ébullition: 416 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 145…148 °C (dec.)
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007442
Numéro CAS: 121-60-8
EINECS: 204-485-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream to light beige Crystalline or granular powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 148 °C (Dec)
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité