Chlorure de 4-isopropylbenzènesulfonyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Methylethyl)benzolsulphonsäurechlorid, 4-Isopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
L10428.06 L10428.14
L10428.06EA 50.5 EUR InStock
L10428.06 L10428.14
Chlorure de 4-isopropylbenzènesulfonyle 96%
Chlorure de 4-isopropylbenzènesulfonyle
Purity: 96% CAS No.: 54997-90-9 Molecular Formula: C9H11ClO2S Formula Weight: 218.70 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5390 Boiling Point: 142°/5mm Beilstein Reference: 1103862 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00041510
Formule: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218,7 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C (5 mmHg)
Densité: 1.220
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041510
Numéro CAS: 54997-90-9
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité