4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14600.03EA 35.3 EUR InStock
A14600.03 A14600.06
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide ≥97%
4-(Trifluorométhyl)thiobenzamide
Formule: C₈H₆F₃NS
MW: 205,2 g/mol
Point d'ébullition: 254 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051806
Numéro CAS: 72505-21-6
EINECS: 000-000-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité