4,16-Dibromo-[2.2]-paracyclophane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4,16-Dibromotricyclo[8.2.2.2(4,7)]hexadéca-1(12),4,6,10,13,15-hexaène
B25745.14EA 934 EUR InStock
B25745.14 B25745.03 B25745.06
4,16-Dibromo-[2.2]-paracyclophane ≥98%
4,16-Dibromo-[2.2]-paracyclophane
Formule: C₁₆H₁₄Br₂
MW: 366,1 g/mol
Point de fusion: 249…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09953451
Numéro CAS: 96392-77-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité