Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
119030250 119031000
ACRO119030250EA 72 EUR InStock
ACRO119030250 ACRO119031000
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 97%
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate
Formule: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,11 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (709 mmHg)
Point de fusion: –39 °C
Densité: 1.25 g/cm³
Point d'éclair: 28 °C
Numéro MDL: MFCD00000424
Numéro CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3750 to 1.3780 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité