Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl trifluoroacetoacetate, Ethyl 4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate
A13717.09 A13717.18 A13717.30
A13717.09EA 44.6 EUR InStock
A13717.09 A13717.18 A13717.30
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate 97%
Éthyle 4,4,4-trifluoroacétylacétate
Purity: 98+% CAS No.: 372-31-6 Molecular Formula: C6H7F3O3 Formula Weight: 184.12 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3760 Odour: Odourless Melting Point: -30° Boiling Point: 129-130° Beilstein Reference: 608353 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00000424
Formule: C₆H₇F₃O₃
MW: 184,11 g/mol
Point d'ébullition: 129…130 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 1.259
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000424
Numéro CAS: 372-31-6
EINECS: 206-750-7
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité