4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Synonyms: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
006963-5G 006963-25G 006963-100G
FLUO006963-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006963-5G FLUO006963-25G FLUO006963-100G
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formule: C₅H₇F₅O
MW: 178,1 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153224
Numéro CAS: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité