4,5-Dichloroimidazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L06262.06 L06262.14
L06262.06EA 54.4 EUR InStock
L06262.06 L06262.14
4,5-Dichloroimidazole ≥98%
4,5-Dichloroimidazole
Purity: 98% CAS No.: 15965-30-7 Molecular Formula: C3H2Cl2N2 Formula Weight: 136.97 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 606155
Formule: C₃H₂Cl₂N₂
MW: 136,97 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005195
Numéro CAS: 15965-30-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité