4,5-Dicyanoimidazole
Fournisseur: Molekula
18916564-25G 18916564-5G
MOLE18916564-25GEA 0 EUR InStock
MOLE18916564-25G MOLE18916564-5G
4,5-Dicyanoimidazole
4,5-Dicyanoimidazole
Formule: C₅H₂N₄
MW: 118,1 g/mol
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1.458 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005194
Numéro CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité