4,5-Dicyanoimidazole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
368530050 368530250
ACRO368530050EA 41.1 EUR InStock
ACRO368530050 ACRO368530250
4,5-Dicyanoimidazole 99%
4,5-Dicyanoimidazole
Formule: C₅H₂N₄
MW: 118,1 g/mol
Point de fusion: 174…177 °C
Densité: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005194
Numéro CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 173 to 177 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité