4,6-Décadiyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53467.03 H53467.06 H53467.14
H53467.03EA 60.7 EUR InStock
H53467.03 H53467.06 H53467.14
4,6-Décadiyne ≥97%
4,6-Décadiyne
Formule: C₁₀H₁₄
MW: 134,22 g/mol
Point d'ébullition: 96 °C (15 mmHg)
Densité: 0.82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041645
Numéro CAS: 16387-71-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité