Luteoline
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
10004161-10 10004161-100 10004161-50 10004161-500
CAYM10004161-10EA 43.9 EUR InStock
CAYM10004161-10 CAYM10004161-100 CAYM10004161-50 CAYM10004161-500
Luteoline
Luteoline
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Numéro MDL: MFCD00017309
Numéro CAS: 491-70-3
EINECS: 207-741-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité