Luteoline
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 3',4',5,7-Tétrahydroxyflavone2-(3,4-Dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-4-benzopyrone
MOLEM46263693EA 0 EUR InStock
MOLEM46263693
Luteoline
Luteoline
Formule: C₁₅H₁₀O₆
MW: 286,24 g/mol
Numéro CAS: 491-70-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité