Apigenine
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: 4',5,7-Trihydroxyflavone5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
ROTH5611.1EA 50.9 EUR InStock
ROTH5611.1
Apigenine
Apigenine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006831
Numéro CAS: 520-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité