Apigenine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L15041.MB L15041.MC
L15041.MBEA 70.3 EUR InStock
L15041.MB L15041.MC
Apigenine ≥97%
Apigenin
Purity: 97% CAS No.: 520-36-5 Molecular Formula: C15H10O5 Formula Weight: 270.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 315° dec. Beilstein Reference: 262620 Merck Reference: 14,730 MDL No.: MFCD00006831
Formule: C₁₅H₁₀O₅
Point de fusion: ∼ 315 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD00006831
Numéro CAS: 520-36-5
EINECS: 208-292-3
Merck Index: 14,730
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité