Chrysine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 5,7-Dihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one
L14178.06 L14178.14
L14178.06EA 36.1 EUR InStock
L14178.06 L14178.14
Chrysine ≥98%
Chrysine
Purity: 98% CAS No.: 480-40-0 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Melting Point: 284-289° Beilstein Reference: 233276 Merck Reference: 14,2256 MDL No.: MFCD00006834
Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Point d'ébullition: 429 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 284…289 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006834
Numéro CAS: 480-40-0
EINECS: 207-549-7
Merck Index: 14,2256
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité