Genisteine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 4',5,7-Trihydroxyisoflavone5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphényl)-4-benzopyrone
EHERC13999800EA 317 EUR InStock
EHERC13999800
Genisteine
Genisteine
Formule: C₁₅H₁₀O₅
MW: 270,24 g/mol
Point de fusion: 297…298 °C
Numéro MDL: MFCD00016952
Numéro CAS: 446-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité