4,4'-Diaminobenzanilide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B22419.09 B22419.18
B22419.09EA 33.8 EUR InStock
B22419.09 B22419.18
4,4'-Diaminobenzanilide 98%
4,4'-Diaminobenzanilide
Purity: 98% CAS No.: 785-30-8 Molecular Formula: C13H13N3O Formula Weight: 227.27 Melting Point: 200-202° Beilstein Reference: 2215469
Formule: C₁₃H₁₃N₃O
Point de fusion: 200…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025361
Numéro CAS: 785-30-8
EINECS: 212-321-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité