4-Aminophénylamidine dichlorhydrate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14089.03 L14089.06
L14089.03EA 36.8 EUR InStock
L14089.03 L14089.06
4-Aminophénylamidine dichlorhydrate 97%
4-Aminobenzamidine dihydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 2498-50-2 Molecular Formula: C7H9N3.2HCl Formula Weight: 208.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3692927 MDL No.: MFCD00013001
Formule: C₇H₁₁Cl₂N₃
Point de fusion: >300 °C
Numéro MDL: MFCD00013001
Numéro CAS: 2498-50-2
EINECS: 219-692-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité