4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H27737.03EA 307 EUR InStock
H27737.03 H27737.MD
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde 95%
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
MW: 221 g/mol
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094459
Numéro CAS: 537013-51-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité