4-Bromo-2-chlorobenzènesulfonamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19719.03EA 59.2 EUR InStock
L19719.03 L19719.06
4-Bromo-2-chlorobenzènesulfonamide ≥97%
4-Bromo-2-chlorobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₅BrClNO₂S
MW: 270,53 g/mol
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427209
Numéro CAS: 351003-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité