Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulphonyl chloride
RDP00246.0001 RDP00246DA RDP00246EA
MAYBRDP00246.0001EA 0 EUR InStock
MAYBRDP00246.0001 MAYBRDP00246DA MAYBRDP00246EA
Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Chlorure de 4-bromo-2-méthylbenzène-1-sulfonyle
Formule: C₇H₆BrClO₂S
MW: 269,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00219927
Numéro CAS: 139937-37-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité