Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
008948-1G 008948-5G
FLUO008948-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008948-1G FLUO008948-5G
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
Acide 4-bromo-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄BrNO₄
MW: 246,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00272137
Numéro CAS: 6319-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité