4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle
Synonyms: 4-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-bromo-3-nitrobenzoate
009755-1G 009755-5G
FLUO009755-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009755-1G FLUO009755-5G
4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle
4-Bromo-3-nitrobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆BrNO₄
MW: 260,04 g/mol
Numéro MDL: MFCD00553089
Numéro CAS: 2363-16-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité