4-Bromobenzènesulfonamide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08602.03 L08602.06 L08602.14
L08602.03EA 32.8 EUR InStock
L08602.03 L08602.06 L08602.14
4-Bromobenzènesulfonamide ≥98%
4-Bromobenzènesulfonamide
Purity: 98% CAS No.: 701-34-8 Molecular Formula: C6H6BrNO2S Formula Weight: 236.09 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 2691657
Formule: C₆H₆BrNO₂S
MW: 236,09 g/mol
Point de fusion: 164…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051977
Numéro CAS: 701-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité