4-Bromoimidazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
376900010 376900050
ACRO376900010EA 75.4 EUR InStock
ACRO376900010 ACRO376900050
4-Bromoimidazole 97%
4-Bromoimidazole
Formule: C₃H₃BrN₂
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047021
Numéro CAS: 2302-25-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 132 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité