4-Bromoimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 4-Bromo-1H-imidazole
TCIAB3280-5GEA 55 EUR InStock
TCIAB3280-5G TCIAB3280-1G
4-Bromoimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromoimidazole
Formule: C₃H₃BrN₂
MW: 146,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD00047021
Numéro CAS: 2302-25-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/83/28934683.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité