Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A16577.14EA 266 EUR InStock
A16577.14 A16577.06
Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle ≥97%
Chlorure de 4-butylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₀H₁₃ClO₂S
MW: 232,73 g/mol
Point d'ébullition: 126…128 °C (0,6 mmHg)
Point de fusion: 13…15 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173908
Numéro CAS: 54997-92-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité