4-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAQ0061-5GEA 113 EUR InStock
TCIAQ0061-5G TCIAQ0061-1G TCIAQ0061-25G
4-Quinoléinecarbaldéhyde ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
4-Quinoléinecarbaldéhyde
Formule: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: 150 °C
Numéro MDL: MFCD00006781
Numéro CAS: 4363-93-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/06/28993706.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 47.0 to 53.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité