4-Chloro-2-fluorobenzoate de méthyle
Synonyms: Methyl 4-chloro-2-fluorobenzoate, 4-Chloro-2-fluorobenzoic acid methyl ester
019485-5G 019485-25G
FLUO019485-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019485-5G FLUO019485-25G
4-Chloro-2-fluorobenzoate de méthyle
4-Chloro-2-fluorobenzoate de méthyle
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD04038392
Numéro CAS: 148893-72-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité