Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Synonyms: 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluic acid
005710-5G 005710-1G
FLUO005710-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005710-5G FLUO005710-1G
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Acide 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzoïque
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631468
Numéro CAS: 1737-36-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité