Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBMO07002EAEA 0 EUR InStock
MAYBMO07002EA MAYBMO07002DA
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 4-chloro-3-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
MW: 279,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00024882
Numéro CAS: 32333-53-2
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité