Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Dihydroxy(4-chloro-3-fluorophényl)borane
H53325.03EA 51.5 EUR InStock
H53325.03 H53325.06
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (4-chloro-3-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Point de fusion: 198…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319010
Numéro CAS: 137504-86-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité