Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM43931765EA 0 EUR InStock
MOLEM43931765
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle
Chlorure de 4-chloro-3-nitrobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃Cl₂NO₄S
MW: 256,07 g/mol
Point de fusion: 61,1 °C
Numéro MDL: MFCD00007440
Numéro CAS: 97-08-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité