4-Chlorophénylamidine chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Chlorophenylamidine hydrochloride, 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydrochloride
SPB06264DA SPB06264EA
MAYBSPB06264DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06264DA MAYBSPB06264EA
4-Chlorophénylamidine chlorhydrate
4-Chlorophénylamidine chlorhydrate
Formule: C₇H₈Cl₂N₂
MW: 191,06 g/mol
Numéro MDL: MFCD00126401
Numéro CAS: 14401-51-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité