4-Chlorophénylamidine iodhydrate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1-carboximidamide hydroiodide, 4-Chlorophenylamidine hydroiodide
A11571.06 A11571.03
A11571.06EA 138 EUR InStock
A11571.06 A11571.03
4-Chlorophénylamidine iodhydrate 96%
4-Chlorophénylamidine iodhydrate
Purity: 96% CAS No.: 115297-57-9 Molecular Formula: C7H7ClN2.HI Formula Weight: 282.51 Melting Point: ca 235° dec. Beilstein Reference: 8280383
Formule: C₇H₈ClIN₂
MW: 282,51 g/mol
Point de fusion: ∼ 235 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051987
Numéro CAS: 115297-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité