4-Chlorothiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chlorobenzene-1-carbothioamide
A12021.09 A12021.14 A12021.18 A12021.22
A12021.09EA 44 EUR InStock
A12021.09 A12021.14 A12021.18 A12021.22
4-Chlorothiobenzamide ≥97%
4-Chlorothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 2521-24-6 Molecular Formula: C7H6ClNS Formula Weight: 171.65 Melting Point: 123-129° Beilstein Reference: 606603
Formule: C₇H₆ClNS
MW: 171,65 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040956
Numéro CAS: 2521-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité