2-Fluoropyridine-4-carbonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H25938.14 H25938.06 H25938.03
H25938.14EA 372 EUR InStock
H25938.14 H25938.06 H25938.03
2-Fluoropyridine-4-carbonitrile ≥97%
2-Fluoropyridine-4-carbonitrile
Purity: 97% CAS No.: 3939-14-8 Molecular Formula: C6H3FN2 Formula Weight: 122.10 Melting Point: 31-33° MDL No.: MFCD09027299
Formule: C₆H₃FN₂
Point de fusion: 31…33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027299
Numéro CAS: 3939-14-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité