4-Cyanobenzènesulfonamide 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31836.03 H31836.06
H31836.03EA 104 EUR InStock
H31836.03 H31836.06
4-Cyanobenzènesulfonamide 97%
4-Cyanobenzènesulfonamide
Purity: 97% CAS No.: 3119-02-6 Molecular Formula: C7H6N2O2S Formula Weight: 182.20 Odour: Odourless Melting Point: 168-171° MDL No.: MFCD02089633
Formule: C₇H₆N₂O₂S
MW: 182,2 g/mol
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00178767
Numéro CAS: 3119-02-6
EINECS: 221-492-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité