4-Fluoro-m-anisaldéhyde
Synonyms: 4-Fluoro-3-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-3-anisaldehyde
013012-5G 013012-25G
FLUO013012-5GEA 0 EUR InStock
FLUO013012-5G FLUO013012-25G
4-Fluoro-m-anisaldéhyde
4-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143320
Numéro CAS: 128495-46-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité