4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde
Synonyms: 4-Fluoro-m-tolylaldehyde, 4-Fluoro-3-tolualdehyde, 4-Fluoro-m-tolualdehyde
005785-5G 005785-10G 005785-1G 005785-25G
FLUO005785-5GEA 0 EUR InStock
FLUO005785-5G FLUO005785-10G FLUO005785-1G FLUO005785-25G
4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde
4-Fluoro-3-méthylbenzaldéhyde
Formule: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631431
Numéro CAS: 135427-08-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité