4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H26181.06EA 155 EUR InStock
H26181.06 H26181.03
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde ≥98%
4-Fluoro-3-nitrobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄FNO₃
MW: 169,11 g/mol
Point de fusion: 44…47 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861388
Numéro CAS: 42564-51-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité