4-Fluorobenzohydrazide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorobenzoic hydrazide, 4-Fluorobenzene-1-carbohydrazide, 4-Fluorobenzoic acid hydrazide, 4-Fluorobenzohydrazide
H53496.06 H53496.14
H53496.06EA 73.8 EUR InStock
H53496.06 H53496.14
4-Fluorobenzohydrazide ≥97%
4-Fluorobenzohydrazide
Purity: 97% CAS No.: 456-06-4 Molecular Formula: C7H7FN2O Formula Weight: 154.14 Melting Point: 160-162° MDL No.: MFCD00060562
Formule: C₇H₇FN₂O
MW: 154,14 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060562
Numéro CAS: 456-06-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité