4-Fluorothiobenzamide ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzothioamide
H32093.03 H32093.06
H32093.03EA 33.7 EUR InStock
H32093.03 H32093.06
4-Fluorothiobenzamide ≥97%
4-Fluorothiobenzamide
Purity: 97% CAS No.: 22179-72-2 Molecular Formula: C7H6FNS Formula Weight: 155.19 Melting Point: 146-148° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD01313285
Formule: C₇H₆FNS
MW: 155,2 g/mol
Point de fusion: 146…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01313285
Numéro CAS: 22179-72-2
EINECS: 244-820-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité